Principaux documents
S450499
2,6-DIMETHYL-3-HEPTANONE
AldrichCPR
S450499-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S450499-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.243
Numéro MDL:
54,40 $