Principaux documents
S448281
2-CHLORO-4-(METHYLSULFONYL)-ANILINE
AldrichCPR
S448281-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S448281-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.664
Numéro MDL:
146,00 $