Principaux documents
A89901
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzonitrile
98%
Synonyme(s) :
2-Cyanoaniline, Anthranilonitrile
25 G
91,50 $
100 G
165,00 $
91,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
91,50 $
100 G
165,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Beilstein:
907187
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
pb
267-268 °C (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
Clé InChI
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chrisoula Kakoulidou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 211, 111194-111194 (2020-08-01)
The interaction of the novel quinazoline (E)-4-(2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinyl)quinazoline (L) with Zn2+ was performed in the absence or presence of the non-steroidal anti-inflammatory drug sodium diclofenac (Nadicl) and resulted in the formation of complexes [Zn(L)2](NO3)2·MeOH (1·MeOH) and [Zn(L)(dicl-O)2]·MeOH (2·MeOH), respectively. The two
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time