Principaux documents
S429473
2-AMINO-5-CHLORO-P-TOLUENESULFONIC ACID
AldrichCPR
S429473-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S429473-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.664
Numéro MDL:
261,00 $