Principaux documents
S418560
1,2,3,4-TETRABROMOBUTANE
AldrichCPR
S418560-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S418560-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H6Br4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.708
Numéro MDL:
261,00 $