Principaux documents
S411337
2,3-DIHYDRO-2,2,4-TRIMETHYL-1H-1,5-BENZODIAZEPINE
AldrichCPR
S411337-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S411337-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.275
Numéro MDL:
146,00 $