Principaux documents
S408778
GUAIYL ACETATE
AldrichCPR
S408778-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S408778-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.412
Numéro MDL:
261,00 $