Principaux documents
S396397
2-PROPYL-2-OXAZOLINE
AldrichCPR
S396397-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S396397-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.161
Numéro MDL:
261,00 $