Documents
409987
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) vinyl ether
98%
Synonyme(s) :
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
Clé InChI
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup