Principaux documents
S372587
DI-NORMAL-BUTYLTIN DI-2-ETHYLHEXANOATE
AldrichCPR
S372587-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S372587-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H52O2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.371
Numéro MDL:
146,00 $