Principaux documents
S370487
2,4,5-TRIMETHYL-BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
S370487-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S370487-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.258
Numéro MDL:
146,00 $