Principaux documents
S369403
7-KETOCHOLESTERYL ACETATE
AldrichCPR
S369403-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S369403-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C29H46O3
Poids moléculaire :
442.688
Numéro MDL:
37,90 $