Principaux documents
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
Synonyme(s) :
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
5 G
162,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
162,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Beilstein:
1525008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4760 (lit.)
pb
97 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
maleimide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
Clé InChI
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Refrigerate
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.9 °C - closed cup
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary