Principaux documents
S369098
HEXAHYDRO-1H-AZEPINE-1-PROPIONITRILE
AldrichCPR
S369098-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S369098-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.241
Numéro MDL:
146,00 $