Principaux documents
644919
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
1 G
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
145,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
225-230 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(8)9)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
HLYYXPDTFLUERX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Naomi Haruta et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 87(10), 641-648 (2011-12-14)
A determination method for 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid (MPC), an inhibitor of D-amino acid oxidase (DAAO), in rat plasma was developed by using high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). The structural isomer of MPC, 3-methylpyrazole-4-carboxylic acid, was used as an internal standard, and
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between