Principaux documents
S359173
1,3-BUTYLENE GLYCOL SULFITE
AldrichCPR
S359173-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S359173-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.171
Numéro MDL:
146,00 $