Principaux documents
S358630
N,N-BIS(2-CHLOROETHYL)-P-TOLUENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15Cl2NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.218
Numéro MDL:
Autres remarques