Documents
A34007
Sigma-Aldrich
2-Allyl-6-methylphenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2C6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
231-233 °C (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
Clé InChI
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter