Documents
1.00255
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
Synonyme(s) :
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20BaN2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
633.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
228-278-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
titration: suitable
Perte
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
300 °C
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Masse volumique apparente
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
Clé InChI
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable