P7884
Pyrocatechol Violet
Powder
Synonyme(s) :
Catechol violet, Pyrocatecholsulfonphthalein
About This Item
Produits recommandés
product name
Pyrocatechol Violet, suitable for indicator
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
titration: suitable
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 mg/mL
Adéquation
suitable for indicator
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H14O7S/c20-14-7-5-11(9-16(14)22)19(12-6-8-15(21)17(23)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26/h1-10,20,22-23H,(H,24,25,26)/b19-12+
Clé InChI
HGPSVOAVAYJEIJ-XDHOZWIPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable