Principaux documents
S340847
4-(4-AMINOPHENYLAZO)-BENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.286
Numéro MDL:
Autres remarques