Principaux documents
S327182
2-HYDROXY-1-PHENYL-2-P-TOLYL-ETHANONE
AldrichCPR
S327182-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S327182-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.278
Numéro MDL:
37,90 $