Principaux documents
S311359
2-ISOPROPYL-1,5-DIMETHYL-CYCLOHEXANOL
AldrichCPR
S311359-25MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S311359-25MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.297
Numéro MDL:
216,00 $