Principaux documents
333670
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)phosphine
95%
Synonyme(s) :
(P(TMS)3), Tris(trimethylsilyl)phosphane
1 G
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
263,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
243-244 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27PSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(TMS)3) can be used as a precursor for the syntheses of:
  • Indium phosphide (InP)[1] and indium gallium phosphide (InGaP) nanocrystals, type III-V semiconductors.[2]
  • Chiral TMS-phospholane which can be further used to synthesize various bisphospholane ligands for asymmetric catalysis.[3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Yuyuan Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(36), 30297-30305 (2017-08-29)
A quantum-dot (QD)-based micelle conjugated with an anti-epidermal growth factor receptor (EGFR) nanobody (Nb) and loaded with an anticancer drug, aminoflavone (AF), has been engineered for EGFR-overexpressing cancer theranostics. The near-infrared (NIR) fluorescence of the indium phosphate core/zinc sulfide shell
Synthesis of a new chiral bisphospholane ligand for the Rh (I)-catalyzed enantioselective hydrogenation of isomeric β-acylamido acrylates.
Holz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 1701-1707 (2003)
Microwave-enhanced reaction rates for nanoparticle synthesis.
Gerbec JA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(45), 15791-15800 (2005)
Formation of high quality InP and InAs nanocrystals in a noncoordinating solvent.
Battaglia D and Peng X
Nano Letters, 2(9), 1027-1030 (2002)
Hui Li et al.
Nature communications, 11(1), 3928-3928 (2020-08-09)
Despite progress in small scale electrocatalytic production of hydrogen peroxide (H2O2) using a rotating ring-disk electrode, further work is needed to develop a non-toxic, selective, and stable O2-to-H2O2 electrocatalyst for realizing continuous on-site production of neutral hydrogen peroxide. We report
Articles
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.