Principaux documents
S304344
2-(3-OXO-INDAN-1-YLIDENE)-MALONONITRILE
AldrichCPR
25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.194
Numéro MDL:
261,00 $