Documents
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H62N4O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
846.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
Bis-MAL-dPEG ®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable