QBD10314
MAL-dPEG®24-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable