Principaux documents
S219282
6,6-DIMETHYL-3-OXO-BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID DIETHYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.372
Numéro MDL:
Autres remarques