Principaux documents
S928674
BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S928674-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S928674-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.211
Numéro MDL:
261,00 $