Key Documents
S173169
2-(16-CARBAMOYLMETHYL-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZA-CYCLOOCTADEC-7-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H32N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.457
Numéro MDL:
Autres remarques