Principaux documents
S169994
HEXAHYDRO-5,8,11,16,19-PENTAOXA-DIBENZO(A,G)CYCLOPENTADECENE-2,13-DIAMINE
AldrichCPR
S169994-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S169994-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.386
Numéro MDL:
37,90 $