Principaux documents
S141607
4-BENZOYLAMINO-BENZOIC ACID 4-CHLORO-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.792
Numéro MDL:
Autres remarques