Principaux documents
S112348
2,4-DIAMINO-PENTANEDIOIC ACID
AldrichCPR
S112348-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S112348-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.146
Numéro MDL:
216,00 $