N4002
2-Naphthaleneacetic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Naphthylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable