Documents
R960837
1-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-4-AZA-1-AZONIABICYCLO(2.2.2)OCTANE BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.224
Numéro MDL:
Autres remarques