Documents
R949841
2-AC-N-(4-CL-PH)-3-(6-NITRO-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.846
Numéro MDL:
Autres remarques