Principaux documents
R806862
2-(2-(2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.442
Numéro MDL:
37,90 $