Principaux documents
R787779
1,3-DIPHENYLADAMANTANE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.437
Numéro MDL:
37,90 $