Principaux documents
678708
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
1 G
135,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
135,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
203-207 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
Clé InChI
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable