Principaux documents
403083
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoadamantane
99%
1 G
137,00 $
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
137,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Br[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](Br)(C3)C2
InChI
1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
Clé InChI
HLWZKLMEOVIWRK-FIRGSJFUSA-N
Description générale
1,3-Dibromoadamantane is reported to react with diphenylphosphide ions (Ph2P-) under photostimulation by the SRN1 mechanism.[1] The viscosity-dependent retarding effect of 1,3-dibromoadamantane in highly viscous polymeric chlorotrifluoroethene has been studied by 13C NMR relaxation measurements.[2] Preparation of 1,3-dibromoadamantane via dibromination of adamantine has been reported.[3]
Application
1,3-Dibromoadamantane may be used in the preparation of 1,3-bis(phenyldimethylsilyl)adamantine.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Preparation of 1-silyl-and 1, 3-disilyl-adamantanes.
Pai Y-M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 270(3), 271-275 (1984)
Lienin et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 131(2), 184-190 (1998-05-08)
The viscosity-dependent retarding effect of a polymeric solvent on the rotation of small solute molecules is investigated by 13C NMR relaxation measurements. It is found that the relaxation data of 1,3-dibromoadamantane in highly viscous polymeric chlorotrifluoroethene can be explained neither
Selective dibromination of adamantane.
Talaty ER, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 1902-1903 (1968)
Reactions of 1, 3-dihaloadamantanes with diphenylphosphide ions by the SRN1 mechanism. Competition between intermolecular and intramolecular electron transfer reactions.
Lukach AE, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 7(11), 610-614 (1994)