Principaux documents
R750980
5,8-DICHLORO-1,4-DIHYDROXYANTHRAQUINONE
AldrichCPR
R750980-1G
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R750980-1G
301,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H6Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.108
Numéro MDL:
301,00 $