Principaux documents
R724599
[3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-6-ETHYL-7-HYDROXY-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-8-YL]-N,N-DIMETHYLMETHANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.92
Numéro MDL:
Autres remarques