Principaux documents
R704725
N'-(3-HYDROXY-4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-(4-METHOXYANILINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.359
Numéro MDL:
Autres remarques