Principaux documents
R698989
4-TERT-BUTYLCYCLOHEXANONE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.31
Numéro MDL:
37,90 $