Principaux documents
R695483
(ETHOXYCARBONYLAMINO-(3-NITRO-PHENYL)-METHYL)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.297
Numéro MDL:
Autres remarques