Principaux documents
R645990
2,3-PIPERIDINEDIONE 3-((4-METHYL-2-NITROPHENYL)HYDRAZONE)
AldrichCPR
25MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.27
Numéro MDL:
216,00 $