S2812
SNC80
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(+)-4-[(αR)-α-((2S,5R)-4-Allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide, SNC 80, SNC-80
520,00 $
About This Item
520,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@H](N2C[C@H](C)N(CC=C)C[C@H]2C)c3cccc(OC)c3
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27?/m0/s1
Clé InChI
KQWVAUSXZDRQPZ-QNWUEUMSSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable