Documents
R593885
3-BENZYL-5-BROMO-N-(2-CHLORO-4-NITROPHENYL)-2-HYDROXYBENZAMIDE COMPOUND WITH 2-AMINOETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BrClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.787
Numéro MDL:
Autres remarques