Principaux documents
R536601
4-CHLORO-N-(3-CHLORO-4-METHYL-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
R536601-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R536601-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H11Cl2NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.208
Numéro MDL:
37,90 $