Documents
R536512
4-CHLORO-N-(3-CHLORO-4-FLUORO-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8Cl2FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.171
Numéro MDL:
Autres remarques